05-206
Anti-Laminin beta 2 (LAMB2) Antibody
UPSTATE®, rat monoclonal, A5
Synonym(e):
Anti-LAMS, Anti-NPHS5, Anti-PIERS
Größe auswählen
CHF 488.00
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 488.00
Voraussichtliches Versanddatum09. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Laminin B2-Antikörper, Klon A5, clone A5, Upstate®, from rat
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMB2(3913)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
EZM-Proteine
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable