05-1532
Anti-SMN-Antikörper, Klon 2B1
clone 2B1, from mouse
Synonym(e):
Component of gems 1, gemin 1, spinal muscular atrophy (Werdnig-Hoffmann disease, Kugelberg-Welander disease), survival of motor neuron 1, telomeric
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
Xenopus, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMA4(11039)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
RNA-Metabolismus und Bindungsproteine
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies SMN in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable