05-1471
Anti-Rictor Antibody, clone 9F1.2
clone 9F1.2, from mouse
Synonym(e):
Rictor, AVO3, rapamycin-insensitive companion of mTOR, mAVO3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9F1.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RICTOR(253260)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Representative lot data.
1 ug/mL dilution of this antibody immunoprecipitated Rictor from 100 mg of HEK293 lysate.
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Rictor on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Sonstige Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable