Wichtige Dokumente
05-1317
Sigma-Aldrich
Anti-SUZ12-Antikörper, Klon 2AO9
clone 2AO9, from mouse
Synonym(e):
ChET 9 protein, Chromatin precipitated E2F target 9 protein, Joined to JAZF1 protein, Suppressor of zeste 12 protein homolog, joined to JAZF1, suppressor of zeste 12 homolog (Drosophila)
Größe auswählen
100 μG
CHF 434.00
CHF 434.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 434.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 434.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2AO9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rabbit (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUZ12(23512)
Allgemeine Beschreibung
SUZ12 ist ein Protein der Polycomb-Gruppe (PcG). PcG-Proteine agieren, indem sie Multiproteinkomplexe bilden, die zum Aufrechterhalten des transkriptionell repressiven Zustands von homöotischen Genen während der Entwicklung erforderlich sind. PcG-Proteine sind nicht zum Einleiten der Unterdrückung erforderlich, jedoch zu ihrer Aufrechterhaltung während späteren Entwicklungsstadien. Sie wirken vermutlich durch die Methylierung von Histonen, wodurch Chromatin in seiner Expressibilität erblich verändert wird. Dieses Protein ist eine Komponente des PRC2-Komplexes, der die ′Lys-9′- und ′Lys-27′-Reste von Histon H3 methyliert.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt SUZ12.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Rekombinantes Protein, das humanem SUZ12 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunzytochemische Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in IC verwendet. Pasini, D., et al. (2007). Molecular and Cellular Biology. 27(10):3769–3779.
Chromatin-Immunpräzipitations-Analyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ChIP verwendet. Pasini, D., et al. (2007). Molecular and Cellular Biology. 27(10):3769–3779.
Verwenden Sie den Anti-SUZ12-Antikörper, Klon 2AO9 (monoklonaler Antikörper der Maus), der in IP und ICC validiert wurde, um SUZ12, auch bekannt als ChET-9-Protein, Chromatin-präzipitiertes E2F-Ziel-9-Protein, an JAZF2-Protein gebunden, nachzuweisen.
Qualität
Durch Immunpräzipitation in HeLa-Zelllysat beurteilt.
Immunpräzipitations-Analyse: 10 µg/ml dieses Antikörpers immunpräzipitierten SUZ12 in HeLa-Zellen.
Zielbeschreibung
~ 95 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG im Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dimitris Karamitros et al.
Development (Cambridge, England), 142(1), 70-81 (2014-12-18)
Balancing stem cell self-renewal and initiation of lineage specification programs is essential for the development and homeostasis of the hematopoietic system. We have specifically ablated geminin in the developing murine hematopoietic system and observed profound defects in the generation of