05-1307-AF488
Anti-Ubiquitin, Lys48-Specific, clone Apu2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone Apu2, from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Polyubiquitin-B, Ubiquitin, Lys48-Specific, Ubiquitin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Apu2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rabbit (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UBB(7314)
mouse ... Ubg(107729)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-1307) is shown to be suitable also for cell funtion assay, flow cytometry, immunocytochemistry, immunohistochemistry, immunoprecipitation, Western blotting applications.
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Ubiquitin in HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable