Wichtige Dokumente
04-1569
Sigma-Aldrich
Anti-RNA-Polymerase-II-Untereinheit-B1-Antikörper, Klon 4F8
clone 4F8, from rat
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
Größe auswählen
100 μG
CHF 438.00
CHF 438.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1409
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 438.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 438.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1409
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F8, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POLR2B(5431)
Allgemeine Beschreibung
RNA-Polymerase II, Untereinheit B1 (RPB1) ist die größten Untereinheit des RNA-Polymerase II-Komplexes. Als Haloenzym katalysiert RNA-Polymerase II die Transkription von eukaryotischer DNA zu RNA unter Verwendung der vier Ribonukleosidtriphosphate als Substrate. Die RBP1-Untereinheit bildet in Kombination mit anderen Polymeraseuntereinheiten eine große zentrale Spalte, die den Kontakt zwischen dem aktiven Zentrum des Enzyms, der DNA-Matrize und dem entstehenden RNA-Transkript aufrechterhält. Diese Untereinheit enthält auch eine carboxyterminale Domäne (CTD), die aus Tandem-Heptapeptid-Repeats besteht. In aktiv transkribierender RNA-Polymerase sind ‘Ser-2’ und ‘Ser-5’ der Heptapeptid-Repeats phosphoryliert. Die Phosphorylierung aktiviert die Beta-Untereinheit der RNA-Polymerase-II, wodurch ermöglicht wird, dass sie als Montageplattform für zusätzliche Untereinheiten dient, die Einleitung, Elongation, Abbruch und mRNA-Verarbeitung modulieren.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die RNA-Polymerase-II-Untereinheit B1.
Immunogen
Epitop: Unbekannt
Ovalbumin-konjugiertes lineares Peptid, das der menschlichen RNA-Polymerase-II-Untereinheit B1 entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ChIP verwendet. (Chapman, R., et al. (2007). Science. 318(5857):1780-1782.)
Der Anti-RNA-Polymerase-II-Untereinheit-B1-Antikörper, Klon 4F8, ist ein monoklonaler Ratten-Antikörper zum Nachweis der RNA-Polymerase-II-Untereinheit B1, auch bekannt als DNA-gesteuerte RNA-Polymerase II A, und wurde in WB und ELISA validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Transkriptionsfaktoren
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot an NIH/3T3-Zelllysaten.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies die RNA-Polymerase-II-Untereinheit B1 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
~ 220 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4, 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
NIH/3T3-Zelllysate
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joshua E Mayfield et al.
eLife, 8 (2019-08-07)
The Positive Transcription Elongation Factor b (P-TEFb) phosphorylates Ser2 residues of the C-terminal domain (CTD) of the largest subunit (RPB1) of RNA polymerase II and is essential for the transition from transcription initiation to elongation in vivo. Surprisingly, P-TEFb exhibits
Rob D Chapman et al.
Science (New York, N.Y.), 318(5857), 1780-1782 (2007-12-15)
RNA polymerase II is distinguished by its large carboxyl-terminal repeat domain (CTD), composed of repeats of the consensus heptapeptide Tyr1-Ser2-Pro3-Thr4-Ser5-Pro6-Ser7. Differential phosphorylation of serine-2 and serine-5 at the 5' and 3' regions of genes appears to coordinate the localization of
Wenyu Wang et al.
Nature communications, 12(1), 4441-4441 (2021-07-23)
BRD4, a Bromodomain and Extraterminal (BET) protein family member, is a promising anti-cancer drug target. However, resistance to BET inhibitors targeting BRD4 is common in solid tumors. Here, we show that cancer-associated fibroblast (CAF)-activated stromal signaling, interleukin-6/8-JAK2, induces BRD4 phosphorylation