04-1545
Anti-RARα Antibody, clone 9α-9A6
ascites fluid, clone 9α-9A6, from mouse
Synonym(e):
Nuclear receptor subfamily 1 group B member 1, Retinoic acid receptor, alpha polypeptide, nucleophosmin-retinoic acid receptor alpha fusion protein, NPM-RAR long form, retinoic acid receptor, alpha
Größe auswählen
CHF 360.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 360.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9α-9A6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RARA(5914)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected RARα on 10 µg of HL60 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
HL60 cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable