04-1470
Anti-OX40L (CD252) Antibody, clone RM134L
clone RM134L, from rat
Synonym(e):
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 4, OX40 ligand, OX40L, CD252
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM134L, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Tnfsf4(22164)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 10 µg of this antibody detected OX40L in mouse OX40L/L5178Y cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Mouse OX40L/L5178Y cells
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable