Wichtige Dokumente
MAT333119927
Matrix Scientific
1,3-Dihydroxy-5-methoxy-9H-xanthen-9-one
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
303-304
Iupac Name
1,3-dihydroxy-5-methoxy-9H-xanthen-9-one
Inchi Code
1S/C14H10O5/c1-18-10-4-2-3-8-13(17)12-9(16)5-7(15)6-11(12)19-14(8)10/h2-6,15-16H,1H3
InChIKey
CCLPDGXDCPXOCN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064750.html
Melting Point
303-304
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064750.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)