Merck
MAT184123717
Matrix Scientific
3-Piperidin-1-yl-4-propoxy-benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1-piperidinyl)-4-propoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-2-10-19-14-7-6-12(15(17)18)11-13(14)16-8-4-3-5-9-16/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
UCYVVGNZIIQLCF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034397.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034397.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)