Merck
MAT180692525
Matrix Scientific
N-{2-[4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-N,N-diethylamine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-{2-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-N,N-diethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19F3N2O.2ClH/c1-3-18(4-2)7-8-19-10-5-6-12(17)11(9-10)13(14,15)16;;/h5-6,9H,3-4,7-8,17H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
KDIMWUARKBLYGB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022563.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022563.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)