Wichtige Dokumente
MAT152385979
Matrix Scientific
3-(3-Pyridinyloxy)piperidine dihydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3-(3-pyridinyloxy)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2ClH/c1-3-9(7-11-5-1)13-10-4-2-6-12-8-10;;/h1,3,5,7,10,12H,2,4,6,8H2;2*1H
InChIKey
AXZMZXDRJIBQRB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023229.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023229.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)