Merck
MAT047021941
Matrix Scientific
3-(Cyclooctylamino)propionitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.29
MDL-Nummer:
bp
124/1mm
Dichte
0.95
Iupac Name
3-(cyclooctylamino)propanenitrile
Inchi Code
1S/C11H20N2/c12-9-6-10-13-11-7-4-2-1-3-5-8-11/h11,13H,1-8,10H2
InChIKey
PSEDZQTYVJRVRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003118.html
Boiling point
124/1mm
Dichte
0.95
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003118.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)