Merck
KEY465202821
Key Organics / BIONET
4-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
4,4'-(ethane-1,2-diyl)diphenol
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10,15-16H,1-2H2
InChIKey
URFNSYWAGGETFK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-1919
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-1919
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)