Wichtige Dokumente
KEY465200418
Key Organics / BIONET
(5Z)-5-[(dimethylamino)methylidene]-4-methyl-3-(4-nitrophenyl)-2,5-dihydrofuran-2-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(5Z)-5-[(dimethylamino)methylene]-4-methyl-3-(4-nitrophenyl)-2(5H)-furanone
Inchi Code
1S/C14H14N2O4/c1-9-12(8-15(2)3)20-14(17)13(9)10-4-6-11(7-5-10)16(18)19/h4-8H,1-3H3/b12-8-
InChIKey
QYHNJMWNBDXWKB-WQLSENKSSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9D-042
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9D-042
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)