Merck
KEY465198802
Key Organics / BIONET
4-methyl-N-[(1E)-2-(1-nitronaphthalen-2-yl)ethenyl]aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.35
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-methyl-N-[(E)-2-(1-nitro-2-naphthyl)ethenyl]aniline
Inchi Code
1S/C19H16N2O2/c1-14-6-10-17(11-7-14)20-13-12-16-9-8-15-4-2-3-5-18(15)19(16)21(22)23/h2-13,20H,1H3/b13-12+
InChIKey
ZXTMETSBKZRXSV-OUKQBFOZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-736
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-736
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)