Merck
KEY465196269
Key Organics / BIONET
4-[4-(thiophene-2-carbonyl)piperazin-1-yl]benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.38
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[4-(2-thienylcarbonyl)-1-piperazinyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H15N3OS/c17-12-13-3-5-14(6-4-13)18-7-9-19(10-8-18)16(20)15-2-1-11-21-15/h1-6,11H,7-10H2
InChIKey
LZCKTQWLMDBMKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-0300
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-0300
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)