Merck
KEY428075750
Key Organics / BIONET
5,6,7,8-tetrakis(chloromethyl)bicyclo[2.2.2]oct-2-ene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.07
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrakis(chloromethyl)bicyclo[2.2.2]oct-2-ene
Inchi Code
1S/C12H16Cl4/c13-3-9-7-1-2-8(11(9)5-15)12(6-16)10(7)4-14/h1-2,7-12H,3-6H2
InChIKey
BXESXWMKHIKDLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4827
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4827
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)