Merck
ENAH93E74EC6
Enamine
3-(1H-indazol-1-yl)cyclohexan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(1H-indazol-1-yl)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c16-12-6-3-5-11(8-12)15-13-7-2-1-4-10(13)9-14-15/h1-2,4,7,9,11H,3,5-6,8H2
InChIKey
ZUMVEQDQRJCKLP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23962494
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23962494
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)