Merck
ENAH93E73F45
Enamine
6-bromohex-2-yne
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-2-hexyne
Inchi Code
1S/C6H9Br/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H2,1H3
InChIKey
SRGQSRAWFLVYQN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2964831
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)