Wichtige Dokumente
ENAH11DCF734
Enamine
3-fluoro-4-nitrobenzamide
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
150-155
Iupac Name
3-fluoro-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O3/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10(12)13/h1-3H,(H2,9,11)
InChIKey
CKHYKLBLOPFXTB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)