Merck
ENA465562797
Enamine
3-(3,3,3-trifluoropropyl)imidazolidin-4-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(3,3,3-trifluoropropyl)imidazolidin-4-one
Inchi Code
1S/C6H9F3N2O/c7-6(8,9)1-2-11-4-10-3-5(11)12/h10H,1-4H2
InChIKey
JPKXDYNHVDRULH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243224
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243224
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)