Merck
ENA333559466
Enamine
3-amino-4-fluoro-N,N-dimethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-4-fluoro-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11FN2O2S/c1-11(2)14(12,13)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,10H2,1-2H3
InChIKey
GOWSLAFSAAHMOT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83771
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83771
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)