Merck
ENA018109747
Enamine
3-[1-(3-methoxyphenyl)-2-nitroethyl]-1H-indole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-[1-(3-methoxyphenyl)-2-nitroethyl]-1H-indole
Inchi Code
1S/C17H16N2O3/c1-22-13-6-4-5-12(9-13)16(11-19(20)21)15-10-18-17-8-3-2-7-14(15)17/h2-10,16,18H,11H2,1H3
InChIKey
MXUILFQSBWQEFA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06639
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06639
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)