Merck
CIAH991BDF56
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2'-Deoxy-5'-O-DMT-2'-fluorouridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
548.57
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-((2R,5R)-5-((bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-3-fluoro-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C30H29FN2O7/c1-37-22-12-8-20(9-13-22)30(19-6-4-3-5-7-19,21-10-14-23(38-2)15-11-21)39-18-24-27(35)26(31)28(40-24)33-17-16-25(34)32-29(33)36/h3-17,24,26-28,35H,18H2,1-2H3,(H,32,34,36)/t24-,26?,27?,28-/m1/s1
InChIKey
CSSFZSSZXOCCJB-BUTRRHPBSA-N
Lagertemp.
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/146954-74-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W009378.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)