Merck
T-019
Supelco
(−)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Eignung
suitable for immunoassay
Anwendung(en)
cannabis testing
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCC(C=C1O)=CC2=C1[C@@]3([H])[C@@](C(C)(C)O2)([H])CCC(C(O)=O)=C3
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChIKey
YOVRGSHRZRJTLZ-HZPDHXFCSA-N
Allgemeine Beschreibung
11-Nor-9-carboxy-Δ9-THC ist die inaktive Carbonsäureform von 11-Hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC-OH), dem primären durch Oxidation entstandenen bioaktiven Metaboliten der psychoaktiven Hauptkomponente von Cannabis, Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC).
Anwendung
Die Certified Spiking Solution® eignet sich zum Prüfen von (−)-11-Nor-9-carboxy-Δ9-THC mittels HPLC, GC/MS oder LC-MS/MS in der forensischen Analytik, klinischen Toxikologie, Nachweis von Drogenkonsum im Urin und Testanwendungen zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabis. Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Analyse von Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) und seiner drei Metaboliten in Plasma- und Urinproben mittels an ein Triple-Quadrupol-Massenspektrometer gekoppelter Gaschromatografie (GC)
  • Entwicklung eines automatisierten Probenvorbereitungsverfahrens auf der Grundlage einer Festphasenextraktion zum Bestimmen von ∆9-Tetrahydrocannabinol (THC) und seiner drei primären Metaboliten in einer Reihe von Matrizen wie Serum, Speichel und Urin mittels Flüssigchromatografie-Massenspektrometrie (LC-MS)
  • Gleichzeitige Bestimmung von Cannabinoiden und deren Metaboliten in Humanserumproben mittels Chemische Ionisation bei Atmosphärendruck mit Gaschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (APGC-MS/MS)
  • Multianalyse von Cannabinoiden und deren Metaboliten mittels an Vakuum-UV-Spektrometrie gekoppelte Gaschromatografie (GC)
  • Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)-basierte Bestimmung von 10 Cannabinoiden in Mundflüssigkeitsproben nach ihrer Festphasenextraktion (SPE)
  • Multirückstandsanalyse von 14 Missbrauchsdrogen aus verschiedenen Kategorien durch Festphasenextraktion (SPE) und LC-MS/MS
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cynthia Coulter et al.
Journal of analytical toxicology, 36(6), 413-417 (2012-04-26)
This paper describes the determination of tetrahydrocannabinol (THC) and its metabolite, 11-nor-Δ⁹-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THC-COOH) in oral fluid using solid-phase extraction and liquid chromatography with tandem mass spectral detection (LC-MS-MS) and its application to proficiency specimens. The method employs collection of
Yannick Lecompte et al.
Journal of analytical toxicology, 36(8), 569-574 (2012-08-31)
The guidelines for screening of urinary cannabinoids require that all specimens testing positive should be confirmed by gas chromatography-mass spectrometry at a confirmatory test cutoff value of 15 ng/mL of 11-nor-9-carboxy-Δ9-tetrahydrocannabinol (THCCOOH). To assess the impact of lowering the confirmatory
Vanessa de M Prata et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(2), 625-632 (2012-03-01)
A new procedure is described for the derivatization by silylation of 11-nor-Δ(9)-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid (THCCOOH) present in urine, followed by analysis using gas chromatography-tandem mass spectrometry. A conventional procedure for derivatization of the analyte was evaluated using two types of experimental
Andreas R Baudy et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 343(1), 225-232 (2012-06-30)
Glucocorticoids are standard of care for many inflammatory conditions, but chronic use is associated with a broad array of side effects. This has led to a search for dissociative glucocorticoids--drugs able to retain or improve efficacy associated with transrepression [nuclear
Eunyoung Han et al.
Journal of analytical toxicology, 36(3), 195-200 (2012-03-16)
Cannabis is the most widely abused drug in the world. The purpose of this study is to detect 11-nor-9-carboxy-Δ⁹-tetrahydrocannabinol (THCCOOH) in segmental hair and to evaluate the patterns of cannabis use. We investigated the relationship between the concentrations of THCCOOH
Protokolle
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.