Merck
NMIP1305
Methoxychlor
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15Cl3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.65
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Agentur
NMI Australia certified reference material
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
InChIKey
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)