Merck
NMID954
5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.37
UNSPSC-Code:
41116107
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Format
neat
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3
InChIKey
HGRHWEAUHXYNNP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)