Merck
NMID646
Stanozolol
NMI Australia
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H32N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.49
UNSPSC-Code:
41116107
Hersteller/Markenname
NMI Australia
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)