Merck
N-047
Supelco
Naltrexon-D3 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20NO4D3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.42
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])(N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)C6([2H])CC6
InChI
1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1/i10D2,11D
InChIKey
DQCKKXVULJGBQN-VOVHGNGRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Naltrexon ist ein Opiat, das unter den Handelsnamen Revia, Depade und Vivitrol vertrieben wird®. Es wird hauptsächlich zur Behandlung von Alkohol- oder Opiatabhängigkeit verschrieben. Dieser interne Standard eignet sich für Naltrexol-Untersuchungen oder Isotopenverdünnungsmethoden in der pharmazeutischen Forschung, forensischen Analytik, klinischen Toxikologie, Schmerzmittelüberwachung oder Urin-Drogenkontrolle.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vivitrol is a registered trademark of Alkermes, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup