Wichtige Dokumente
N-030
Norfentanyl-d5 -oxalat (Salz) -Lösung
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
Konzentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(N(C2CCNCC2)C(CC)=O)C([2H])=C1[2H].O=C(C(O)=O)O
InChI
1S/C14H20N2O.C2H2O4/c1-2-14(17)16(12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-15-11-9-13;3-1(4)2(5)6/h3-7,13,15H,2,8-11H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/i3D,4D,5D,6D,7D;
InChIKey
OLFNESLXXQCODF-BQAHAFBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)