Merck
M-236
Supelco
Metoprolol-D7 tartrate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
CHF 143.00
CHF 143.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 143.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18D7NO3 · 0.5C4H6O6
Molekulargewicht:
349.45
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 143.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)