Merck
M-029
Supelco
(±)-MDMA-D5 -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
(±)-3,4-Methylen-dioxy-methamphetamin-d5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11D5H10NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.27
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C(c1ccc2OCOc2c1)C([2H])(C)NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H15NO2/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3/i2D3,5D,8D
InChIKey
SHXWCVYOXRDMCX-RMOCDOLISA-N
Allgemeine Beschreibung
MDMA ist eine illegale Droge, besser bekannt unter Bezeichnungen wie „Ecstasy“, „E“, „X“ oder „XTC“. MDMA ist ein Analog der Phenethylamin- und Amphetamin-Klassen und wird wegen seiner euphorisierenden und psychedelischen Wirkung missbraucht. Dieser als stabil gekennzeichnete interne Standard eignet sich für die Quantifizierung des MDMA-Gehalts in Urin, Serum oder Plasma mittels LC/MS oder GC/MS in der Urin-Drogenkontrolle, klinischen Toxikologie, forensischen Analytik oder für Isotopenverdünnungsmethoden.
Anwendung
  • Forensic toxicology advancement: (±)-MDMA-D₅ is crucial in the development of analytical methods such as Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) for the detection of nutmeg abuse, demonstrating its role as a reliable internal standard for forensic applications (Neukamm et al., 2020).
  • Substance abuse detection: Utilized in forensic science, MDMA-D₅ serves as a reference material in hair analysis to provide evidence of mephedrone chronic abuse, showcasing its significance in the precise quantification of illicit substances using GC/MS techniques (Martin et al., 2012).
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup