I-507
Immunosuppressants CRM in Human Whole Blood (K2EDTA) solution
50-2000 ng/mL (Human Whole Blood (K2EDTA)), certified reference material, vial of 3 mL, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Zusammensetzung
Cyclosporin A, 2000 ng/mL
Everolimus, 50 ng/mL
Sirolimus, 50 ng/mL
Tacrolimus, 50 ng/mL
Verpackung
vial of 3 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
50-2000 ng/mL (Human Whole Blood (K2EDTA))
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable