Merck
G-017
Supelco
Gabapentin-D10 -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
CHF 1’630.00
CHF 1’630.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 1’630.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D10H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 1’630.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CN)(CC(O)=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChIKey
UGJMXCAKCUNAIE-YXALHFAPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Gabapentin, das unter den Handelsnamen Neurontin®, Nupentin oder Gabarone verkauft wird, ist ein Antikonvulsivum, das vorwiegend zur Behandlung von Krampfanfällen, Fibromyalgie und chronischen neuropathischen Schmerzen eingesetzt wird. Dieser interne Standard eignet sich für GC/MS- bzw. LC/MS-Untersuchungen oder Isotopenverdünnungsmethoden von Gabapentin in der forensischen Analytik, klinischen Toxikologie, Schmerzmittelüberwachung oder Urin-Drogenkontrolle.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Neurontin is a registered trademark of Warner-Lambert Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)