Merck
D-179
Supelco
Diltiazem-D6 hydrochloride solution
100 μg/mL in acetonitrile ((as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
CHF 447.00
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 447.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20D6N2O4S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 447.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile ((as free base))
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1N(CCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C2=CC=CC=C2S[C@@H](C3=CC=C(OC)C=C3)[C@H]1OC(C)=O.Cl
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1/i2D3,3D3;
InChIKey
HDRXZJPWHTXQRI-VEOFFBAHSA-N
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)