Wichtige Dokumente
C-167
Clonazolam solution
1 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1 mg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC1=CC=CC=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=C2C=C([N+]([O-])=O)C=C4
InChI
1S/C17H12ClN5O2/c1-10-20-21-16-9-19-17(12-4-2-3-5-14(12)18)13-8-11(23(24)25)6-7-15(13)22(10)16/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
XJRGLCAWBRZUFC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)