B-905
Benzodiazepine Internal Standard-3 solution
0.5-1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
Zusammensetzung
7-Aminoclonazepam-D4, 0.5 mg/mL
7-Aminoflunitrazepam-D7, 0.5 mg/mL
α-Hydroxytriazolam-D4, 1.0 mg/mL
Verpackung
ampule of 1.0 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
Konzentration
0.5-1.0 mg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Analyt
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)