Merck
A-203
Supelco
Acetaldehyd-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Synonym(e):
Acetaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
vial of 100 mg
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
mp (Schmelzpunkt)
165-168 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChIKey
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)