Wichtige Dokumente
LM1900
Avanti
17:0-20:4 PI(3)P
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′-phosphate) (ammonium salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Verpackung
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1900-1EA))
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChIKey
IOJKXWHTFCVKEI-DOKNWMIYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)