Wichtige Dokumente
LM1000
Avanti
12:0-13:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1000, methanol solution
Synonym(e):
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM1000-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1000
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChIKey
FCTBVSCBBWKZML-WJOKGBTCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as an internal standard in liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) analysis[3]
- as a lipid standard for phospholipid quantification by MS[2]
- as an internal standard for the retention time recalibration during LC-MS data processing[4]
- as an MS grade lipid standard for lipid extraction from macrophages[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)