900200O
Avanti
Dolichol (13~21)
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
Synonym(e):
Dolichol Mixture (13~21)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (900200O-1mg)
pkg of 1 × 2 mg (900200O-2mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 900200O
Lipid-Typ
neutral lipids
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CC[C@@H](CCO)C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3