Merck
860743L
Avanti
22:1 SM (d18:1/22:1)-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-erucoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine-d9
Größe auswählen
1 MG
CHF 1’070.00
CHF 1’070.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 1’070.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H80D9N2O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
794.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.12
CHF 1’070.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860742L-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)