Wichtige Dokumente
860470P
Avanti
1-deoxysphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860470P, powder
Synonym(e):
1-deoxysphingosine (m18:1)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860470P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (860470P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860470P
Lipid-Typ
bioactive lipids
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChIKey
ZREXGWPJFRJAJU-SWESGNQDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)