Wichtige Dokumente
857410P
Avanti
IG7
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-5-methoxy-1H-indole-2-carboxamide
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (857410P-5mg)
pkg of 1 × 5 mg (857410P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC(OC)=C2)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
InChIKey
RAXJRRQLMVPSON-NLFFAJNJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)