Merck
850851P
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, powder
Synonym(e):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl ; 110743
Größe auswählen
25 MG
CHF 220.00
CHF 220.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 220.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H76NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
705.99
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 220.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (850851P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850851P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
InChIKey
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
16:0 Monomethyl phosphoethanolamine (PE) is an alkyl phosphate derivative.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850851P-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)