850700C
Avanti
10:0 PE
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonym(e):
PE(10:0/10:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850700C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850700C
Konzentration
10 mg/mL (850700C-25mg)
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3