850582P
Avanti
Laurdan
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-(6-(dimethylamino)naphthalen-2-yl)dodecan-1-one, 6-dodecanoyl-2-dimethylaminonaphthalene
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(C)(C)c1cc2c(cc(cc2)C(=O)CCCCCCCCCCC)cc1
InChIKey
JHDGGIDITFLRJY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)