850561P
Avanti
Popular Detergent Kit
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Detergent Evaluation Kit
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)