Wichtige Dokumente
850528P
Avanti
Mal(11.2)
tridecan-3-yloxy-β-D-maltoside, powder
Synonym(e):
3-tridecyl-Β-D-maltopyranoside
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850528P-1g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 850528P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OC(CC)CCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChIKey
CAAOONAGUQWVFE-MXEARUNBSA-N
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)